Learn More
Cole-Parmer™ Contenedor aislado compacto ThermoSafe™
Código de producto. 11775509 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
15,4 x 15,4 x 15,4 cm (6 x 6 x 6 pulgadas)
20,32 x 20,32 x 27,94 cm (8 x 8 x 11 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11775509
Marca: Cole-Parmer™ 0373030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija entre diversos tamaños para satisfacer sus necesidades de refrigeración con estos contenedores aislados compactos. Los contenedores aislados y compactos Cole Parmer™ ThermoSafe™ son ideales para el envío de materiales no peligrosos.
  • Los contenedores compactos tienen un interior cilíndrico para contener tubos, viales y otros artículos pequeños
  • Añada tantos paquetes de hielo como necesite
  • Solo para materiales no peligrosos
Especificaciones
Altura (imperial) 11 in
Longitud (imperial) 8 in
Anchura (imperial) 8 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20,32 x 20,32 x 27,94 cm (8 x 8 x 11 pulgadas)
Diámetro (imperial) 4,8 in
Tipo Contenedor aislado y compacto
Cantidad 1 unidad