Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo horizontal de alta temperatura
Hornos de tubo horizontal de alta temperatura.Los materiales de aislamiento de alta calidad hechos de placas de fibra formadas al vacío permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido debido al bajo almacenamiento de calor y la conductividad térmica.Diferentes sistemas de suministro de gas disponibles.
Marca: Nabertherm™ RH321V7AN
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Uso: horizontal
- Conexión eléctrica:3 fases
Especificaciones
P570 | |
600 mm | |
Longitud temperatura constante ± 5 K: 200 mm | |
120 mm |
Horizontal | |
1700 °C | |
920 x 550 x 640 mm |