Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo horizontal de alta temperatura
Hornos de tubo horizontal de alta temperatura.Los materiales de aislamiento de alta calidad hechos de placas de fibra formadas al vacío permiten un funcionamiento con ahorro de energía y un tiempo de calentamiento rápido debido al bajo almacenamiento de calor y la conductividad térmica.Diferentes sistemas de suministro de gas disponibles.
Marca:  Nabertherm™ RH151V7AN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17368109
  • 20820.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Uso: horizontal
  • Conexión eléctrica:3 fases
Especificaciones
Especificaciones
P570
150 mm
Longitud temperatura constante ± 5 K: 50 mm
50 mm
Horizontal
1700 °C
470 x 480 x 640 mm