Learn More
Benchmark Scientific™ Horizontal Tube Holder for Benchmark RotoBot™ Series
This tube holder is for the Benchmark RotoBot™ Series and holds the tubes horizontally.
Marca:  Benchmark Scientific™ R4040-HZ15
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17944432
  • 71.55€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Horizontal orientation for rolling type mixing
  • For use with RotoBot™ Series Rotators
  • Especificaciones
    Especificaciones
    6 x 15 mL Horizontal
    RotoBot™ Series