Learn More
Invitrogen™ Horse anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody
Beschreibung
Product # 31181 has been successfully used in Western blot, IF, ICC, IHC, ELISA and ISH applications. Product # 31181 reacts with heavy chains of mouse IgG and with the light chains common to most mouse immunoglobulins. Based on solid-phase enzyme immunoassay, this antibody cross-reacts with rat IgG and mouse IgM (25%), hamster IgG (12%), guinea pig IgG and rat IgM (6%), bovine IgM, dog IgM, goat IgM, human IgM, Rhesus monkey IgG, sheep IgG, sheep IgM, swine IgG (1%). It has minimum cross-reactivity with immunoglobulins from other species. The activity measured by a solid phase binding assay is 94%.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | Mouse IgG (H+L) |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, In Situ Hybridization (ISH), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 20mg/mL sucrose and 0.08% sodium azide; pH 7.8 |
| Especie del huésped | Equine |
| Método de purificación | Affinity chromatography |
| Cantidad | 1.5 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.