Learn More
Horse anti-Mouse M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) IgG Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18568472 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18568472 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18568472
Marca: Novus Biologicals MKB2225NB
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Horse Polyclonal Antibody
M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) IgG Polyclonal antibody specifically detects M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) IgG in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) IgG
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Especie del huésped Equine
Inmunógeno Mouse IgG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG