Descripción
- Sencilla boquilla de reflujo con boquilla de manguera de doble cara
- HDPE natural
- Resistente a bases y ácidos diluidos
- Resistencia a la presión de hasta 0,3 bar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Llave de paso del tubo de la manguera |
| Calibre de tapón | 7 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 3.35 in. |
| Presión | 0,3 bar |
| Se adapta al D.I. de tubos | 9 a 11 mm |
| Longitud (métrico) | 85 mm |
| Anchura (métrico) | 7 mm |
| Certificaciones/conformidad | RoHS |
| Mostrar más |