Learn More
Buerkle™ Llave de paso del tubo de la manguera
Código de producto. 10178061 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Se adapta al D.I. de tubos:
9 a 11 mm
Entre 12 y 15 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10178061
Marca: Buerkle™ 86140009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resiste ácidos y productos químicos. La llave de paso de tubos de mangueras de HDPE con boquilla de manguera de doble cara Buerkle™ puede soportar una presión de hasta 0.3 bar.
  • Sencilla boquilla de reflujo con boquilla de manguera de doble cara
  • HDPE natural
  • Resistente a bases y ácidos diluidos
  • Resistencia a la presión de hasta 0,3 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso del tubo de la manguera
Calibre de tapón 9 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Presión 0,3 bar
Se adapta al D.I. de tubos Entre 12 y 15 mm
Longitud (métrico) 97 mm
Anchura (métrico) 7 mm
Certificaciones/conformidad RoHS
N.° por paquete 50/Escala
Para utilizar con (equipo) Tubo de la manguera
Plug Material HDPE
Connectors 2-way
Color Natural