Learn More
Stuart™ Hotplate Accessories
Hotplate Accessories for use with Hotplates/Stirrers that have a 6 x 6 in. top plate.
235.00€ - 805.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Placas calefactores (6 x 6 pulg.) |
---|
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15125914
|
Stuart™
04805-98 |
Inserto de bloque calefactor | 5 ml |
420.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15105924
|
Stuart™
04805-75 |
Inserto de bloque calefactor | 10 ml |
311.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15135924
|
Stuart™
04805-85 |
Inserto de bloque calefactor | 25 ml |
805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15135934
|
Stuart™
04805-72 |
Abrazadera de bloque calefactor | Pequeño |
235.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15105914
|
Stuart™
04805-70 |
Base de bloque calefactor | Pequeño |
329.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- This heating block system with interchangeable inserts can be used with various Stuart Hotplates and Hotplate Stirrers
- Designed to heat round-bottom flasks
- Small and medium sized base plates offered; each can accommodate up to three block inserts each
- A third larger base plate features heat-resistant handles and accepts a single block insert for flasks up to 500 mL
- Chemical- and solvent-resistant anodized block inserts provide a safe method for synthesis of single or multiple reactions
- Hotplate accessories offer equal or better heating performance than silicon oil
- The low-well provides excellent temperature transfer without compromising the view of the reaction or risk of cracking the glassware
- Each base plate features a hole to house a temperature controller probe
Especificaciones
Placas calefactores (6 x 6 pulg.) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Stuart™ Hotplate Accessories