Learn More
Brady™ Hot Temperature Indicating Label
Descripción
- El perfil extremadamente bajo de las etiquetas permite su uso en componentes, aplicaciones industriales y domésticas como bombas eléctricas, equipos giratorios, frenos y refrigeradores, en cadenas de frío y zonas de calor, o en áreas en las que la temperatura se vuelva difícil o no resulte práctica
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Black, Red |
| Material | Polyester (B-7518) |
| Diámetro (métrico) | 37.08 mm |
| Alternate Part Number | TIL-12-50C-DIA |