Learn More
Kartell™ Asas de protección térmica
Las asas de protección térmica rojas Kartell™ proporcionan protección cuando se trabaja con temperaturas frías y calientes.
Marca: Kartell™ 0391500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para protección contra recipientes calientes de hasta 260°C.
- Para protección contra recipientes fríos de hasta -57°C.
- Superficie de relieve interna.
Especificaciones
Rojo | |
Silicio | |
Manejo en frío y caliente |
Título del producto
Kartell™ Asas de protección térmica > Material:Silicio
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido