Learn More
Gestigkeit Harry Hotplate with Performance Control
Hotplate with Performance Control are robust and highly durable in non-stop operation.
1335.00€ - 1930.00€
Especificaciones
Tipo | Placa calefactora |
---|---|
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
Altura (métrico) | 170 mm |
Incluye | Control de rendimiento |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Vataje | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Vataje | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10212731
|
Gestigkeit Harry
HD0 |
312 x 312 x 170 mm | 1800 W | 10 kg |
1335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10529131
|
Gestigkeit Harry
HD2 |
364 x 514 x 170 mm | 2850 W | 18 kg |
1740.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10036121
|
Gestigkeit Harry
HD3-400 |
442 x 592 x 170 mm | 4000 W | 25 kg |
1930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Electrical hotplates with variable temperature control, with or without a thermostatic controller. Robust construction for continuous perfomance. aluminum alloy hotplate.
- Because of the asymmetrical, long-term heating system (hotplate corners and edges are subjected to more heat) an even temperature is guaranteed over the entire heating surface.
- Asbest-free insulation. The housing is constructed from high-grade, stainless steel No. 1.4301, whereby the central section has been additionally sprayed in orange.
- Four adjustable feet ensure extra stability. Connecting cable approx. 1,7 m. long, 230 Volt/ 3200 Watt with Schuko plug.
Especificaciones
Placa calefactora | |
Aleación de aluminio | |
Control de rendimiento |
Acero inoxidable | |
170 mm |