Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de reacción para almacenamiento Molecular BioProducts™ HotStart™
Código de producto. 12358212 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Código de producto. 12358212
Marca: Thermo Scientific™ 600211
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tubos de reacción para almacenamiento Thermo Scientific Molecular BioProducts HotStart tienen paredes delgadas, con bola de cera precolocada que hace innecesarias las molestas capas de aceite o cera.
Solución idónea para almacenar mezclas maestras prealícuotas en el congelador; basta con derretir la bola de cera y dejarla endurecer sobre los reactivos; ahorra tiempo y garantiza la reproducibilidad. Tras la preparación del cóctel de PCR, derrita la bola y espere a que se forme la barrera de cera para mantener los reactivos separados hasta que se alcance la temperatura de endurecimiento en el termociclador.
  • La bola es estable a temperatura ambiente
  • Garantiza el inicio de reacción síncrona, por lo que reduce los falsos cebados, dímeros de cebadores y endurecimiento prematuro
  • Se recomiendan en especial para ADN o ADNc, objetivos con muy bajo número de copias, más de 30 ciclos térmicos, PCR múltiple o RT-PCR
  • Tras las reacciones en el termociclador, el producto PCR puede permanecer en el tubo para análisis posteriores; basta con perforar la capa de cera con el tubo de la pipeta para extraer el producto
  • Las tapas abisagradas proporcionan un cierre hermético
  • Preesterilizado; Sin ARNasa ni ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Hot Start 50
Volumen de trabajo (métrico) 25 a 50μL
Volumen (métrico) 0,5 ml
Tipo de producto Tubos