Learn More
Abnova™ HotTaq DNA Polymerase
HotTaq DNA polymerase catalyzes 5'-3' synthesis of DNA.
262.00€ - 1010.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | PCR |
Concentración | 10 unidades/µl |
Tampón de almacenamiento | Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16002555
|
Abnova™
D0011.2500Units |
2500 unidades |
1010.00€
2500 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16012555
|
Abnova™
D0011.500Units |
500 unidades |
262.00€
500 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16092545
|
Abnova™
D0011.1000Units |
1000 unidades |
508.00€
1000 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The enzyme has been proved not having the 3′ - 5′exonuclease activity.
- Prior the first PCR step the HotTaq DNA polymerase should be activated by 15 minute incubation at 95-97°C.
Especificaciones
Almacene a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. | |
PCR | |
10 unidades/µl | |
Tris-HCl de 20 mM (pH 8,0), 1 mM de DTT, 0,1 mm de EDTA, 100 mm de KCl, P40 de Nonidet al 0,5 %, Tween 20 al 0,5 % y glicerol al 50 % |