Learn More
Honeywell™ Orejeras Howard Leight™ Clarity™ C2
Click to view available options
:
C2; diadema
Descripción
Includes
Cinta de diadema
- La tecnología de gestión del sonido ofrece una reducción de ruido nominal de 23 dB para mejorar la comunicación en el trabajo a través de una atenuación uniforme.
- Su diseño dieléctrico/plástico resiste el uso, incluso cuando es excesivo, al tiempo que protege a los trabajadores en entornos eléctricos.
- Sus múltiples posiciones permiten una flexibilidad de uso: sobre la cabeza, por detrás de la cabeza o debajo de la barbilla.
- Pueden utilizarse con otros elementos de EPI, lo que incluye viseras, protectores faciales, mascarillas y protectores para soldadura.
- La cinta de diadema proporciona una seguridad adicional, al mantener las copas en su sitio cuando no se llevan sobre la cabeza.
- La diadema externa no deformante proporciona una mayor comodidad, minimiza la presión sobre la cabeza y resiste un tratamiento duro.
- El ajuste de altura de clic rápido permanece fijo a pesar del desgaste y las almohadillas con ajuste a presión hacen que sea rápido y fácil cambiarlas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul metalizado |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria, administración, agricultura, el ejército, defensa, entorno ATEX, fabricantes de piezas y automovilismo, aviación, construcción, hostelería, industrias químicas, energía o electricidad, bomberos |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 23 dB |
| Tipo de producto | Orejeras |
| Dieléctrico/a/s | Sí |
| Modelo | Diadema |