Learn More
Honeywell™ Orejeras plegables de alta visibilidad Howard Leight™ Leightning L2FHV
Click to view available options
L2F; Plegable; verde lima de alta visibilidad, sobre la cabeza
Descripción
- Los auriculares verdes brillantes proporcionan una gran visibilidad y contraste
- La diadema acolchada reflectante se ilumina bajo la luz para aumentar la visibilidad y la seguridad
- Ideal para el uso nocturno, durante el día, con poca luz y en malas condiciones climáticas
- La tecnología Air Flow Control™ patentada proporciona una atenuación óptima en todas las frecuencias
- La robusta diadema de acero resiste un uso exigente, especialmente en entornos difíciles
- Las almohadillas con ajuste a presión hacen que sea rápido y fácil cambiarlas.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Color | Verde lima de alta visibilidad |
ANSI S3.1974 | Sí |
CSA Z94.2 | Clase BL |
Color del cojín | Negro |
Material de la banda de sujeción | Espuma |
Para utilizar con (aplicación) | Construcción, Fabricación, Minería, Servicios municipales, Petróleo y gas, Sector farmacéutico, Transporte |
Gran visibilidad | Sí |
Modelo | L2FHV, Sobre la cabeza |
Reducción del ruido nominal (RRN) | 27 dB |
Tipo de producto | Orejera |