Learn More
Honeywell™ Orejeras con banda para el cuello Howard Leight™ Leightning Ultraslim
Click to view available options
22 DB NRR; 1 par
Descripción
- Su robusto diseño de cable de acero resiste un uso exigente, especialmente en entornos difíciles.
- Incorporan la tecnología patentada Air Flow Control, que proporciona una atenuación óptima en todas las frecuencias.
- Las almohadillas con ajuste a presión hacen que sea rápido y fácil cambiarlas.
- Sus múltiples niveles de atenuación permiten la atenuación dirigida para una variedad de aplicaciones.
- El ajuste de altura telescópico permanece fijo durante el uso.
- Ofrecen un alto grado de comodidad; perfectas para situaciones en las que se requieren orejeras compactas y una protección fiable de bloqueo de ruido.
Especificaciones
Color | Negro |
Incluye | Diadema de espuma acolchada, almohadillas de encaje a presión, ajuste de altura telescópico |
Certificaciones/conformidad | ANSI S3.19-1974 |
Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, construcción, protección contra incendios, servicios alimentarios, silvicultura, gobierno, fuerzas del orden público, fabricación, medicina, militar, servicios municipales, petróleo y gas, farmacéutica, transporte de acero y metales, soldadura, energía eólica |
Reducción del ruido nominal (RRN) | 22 dB |
Tipo de producto | Orejera |
Dieléctrico/a/s | No |
Modelo | Detrás del cuello |