Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de protección de color azul claro unisex Howie-Style con puños elásticos
Descripción
Fabricado en polialgodón resistente.Las batas de laboratorio de protección de color azul claro unisex Howie-Style con puños elásticos Logistik Unicorp™ incluyen puños elásticos.
- Con puños tejidos
- Disponible en cuatro colores
- Dos bolsillos inferiores
- Estilo cruzado con corchetes en la parte delantera
- Sin marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio estilo Howie |
| Tamaño | XXL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Algodón, Poliéster |
| Color | Azul claro |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Howie |
| N.º de bolsillos | 2 |
| Mostrar más |