Learn More
Logistik™ Bata de laboratorio de protección de color blanco unisex Howie-Style con puños elásticos
Click to view available options
Tamaño:
2XL
3XL
Tamaño del tórax (métrico):
127 a 132,08 cm
De 124 a 129 cm
Descripción
- Bata con puños tejidos de estilo cruzado y de alta calidad para laboratorio
- Con dos bolsillos inferiores y estilo cruzado
- Cierre frontal con corchetes
- Poliéster/algodón
- Sin marca de la CE
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata con cierre lateral para laboratorio |
Tamaño | 2XL |
Sexo | Unisex |
Material | Algodón, Poliéster |
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Tejido |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | No estéril |
Modelo | Howie |
N.º de bolsillos | 2 |