Learn More
Logistik™ Batas blancas unisex con puños tejidos de estilo cruzado para laboratorio
Click to view available options
Tamaño:
2XL
3XL
Tamaño del tórax (métrico):
127 a 132,08 cm
De 137.16 a 142.24 cm
Descripción
- Bata con puños tejidos de estilo cruzado y de alta calidad para laboratorio
- Con dos bolsillos inferiores y estilo cruzado
- Cierre frontal con corchetes
- Poliéster/algodón
- Sin marca de la CE
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata con cierre lateral para laboratorio |
Tamaño | 3XL |
Sexo | Unisex |
Material | Algodón, Poliéster |
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Tejido |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | No estéril |
Modelo | Howie |
N.º de bolsillos | 2 |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.7 MB
Título del producto
Logistik™ Batas blancas unisex con puños tejidos de estilo cruzado para laboratorio >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido