Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de protección de color blanco unisex Howie-Style con puños elásticos
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Longitud (métrico):
88 cm
100 cm
Descripción
Incluye dos bolsillos inferiores. Las batas de laboratorio de protección de color blanco unisex estilo Howie Logistik Unicorp™ cuentan con un estilo de parte delantera cruzada y ajustada con corchetes para ofrecer una protección frontal adicional.
- Bata con cierre lateral para laboratorio
- Puños tejidos
- Blanco
- Dos bolsillos inferiores
- Estilo cruzado con corchetes en la parte delantera
- Algodón/poliéster
- Sin marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio estilo Howie |
Tamaño | Medio |
Sexo | Unisex |
Material | Algodón, Poliéster |
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Tejido |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | No estéril |
Modelo | Howie |
N.º de bolsillos | 2 |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.7 MB
Título del producto
Logistik™ Batas de laboratorio de protección de color blanco unisex Howie-Style con puños elásticos >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido