Learn More
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate
Código de producto. p-7227790
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 13,5 cm
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Cerámica
Tamaño:
30 x 30 cm
30 x 50 cm
Temperatura (métrico):
De 0 °C a 300 °C
De 0 °C a 375 °C
De 50 °C a 450 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Material de la placa superior Tamaño Temperatura (métrico) unitSize
17742529 37,5 x 31 x 10,5 cm Cerámica 30 x 30 cm De 50 °C a 450 °C cada uno
17752529 37,5 x 51 x 12,5 cm Cerámica 30 x 50 cm De 0 °C a 375 °C cada uno
17792529 37,5 x 31 x 12,5 cm Aleación de aluminio 30 x 30 cm De 0 °C a 300 °C cada uno
17702539 37,5 x 51 x 13,5 cm Aleación de aluminio 30 x 50 cm De 0 °C a 300 °C cada uno
4 options
Código de producto. 17742529
Marca: Cole-Parmer™ 0480766
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Large capacity Hotplates with digital, microprocessor control for high-performance.
  • Ajuste digital preciso y control de la temperatura de la placa.
  • Para mayor seguridad, la luz intermitente avisa cuando la placa superior está caliente
  • Pulsar los botones y ajustar el dial para cambios rápidos de temperatura y un control simple.
  • El control por microprocesador permite una monitorización precisa de la temperatura de la placa
  • La forma de la carcasa aporta estabilidad para desviar los derrames del usuario
  • La luz de advertencia «caliente» parpadeará cuando la temperatura de la placa sea superior a 50 °C.
  • El circuito de seguridad independiente protege contra el sobrecalentamiento y los componentes electrónicos internos están protegidos contra la corrosión
  • Admite varios vasos, un recipiente grande o incluso portaobjetos de microscopio
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tamaño 30 x 30 cm
Temperatura (métrico) De 50 °C a 450 °C
tipo de tapón Estilo Reino Unido, Estilo UE
N.º de posiciones 1
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Hotplate
Certificaciones/conformidad CE, UKCA
Warranty 3 años
Pantalla Digital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 37,5 x 31 x 10,5 cm