Learn More
Cole-Parmer™ HP-400 Series Premium Digital Hotplate
Código de producto. 16381786
Change view
Click to view available options
Material del cuerpo:
Metal con revestimiento de polvo azul
Metal con revestimiento de polvo ultravioleta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material del cuerpo unitSize
16381786 Metal con revestimiento de polvo azul cada uno
16351796 Metal con revestimiento de polvo ultravioleta cada uno
2 options
Código de producto. 16381786
Marca: Cole-Parmer™ 0480649
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The HP-400 Series Premium Digital Hotplate provides accurate heating with an advanced control algorithm.
  • El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
  • El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
  • La pantalla indica la temperatura real de la superficie
  • Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Material del cuerpo Metal con revestimiento de polvo azul
Material de la placa superior Aluminio
Tipo de controlador Digital
Tamaño 6 x 6 pulg
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 325 °C
Fondo (imperial) 11,75 in
Fondo (métrico) 30 cm
Altura (imperial) 3 pulg
Longitud (imperial) 11,813 in
Anchura (imperial) 7 pulg
Altura (métrico) 9,3 cm
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (métrico) 18 cm
Vataje 700 W
Requisitos eléctricos 230 V CA, 50/60 Hz
Incluye Cable de alimentación con enchufe, sonda de temperatura recubierta de PTFE
N.º de posiciones 1
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente
Color Blue