Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
8257.86€ - 9866.56€
Especificaciones
Altura (métrico) | 49 cm |
---|---|
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. | 35°C |
Presión de salida | 5 bar |
Anchura (imperial) | 55 in. |
Anchura (métrico) | 140 cm |
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Caudal | Pureza del nitrógeno | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Caudal | Pureza del nitrógeno | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17758899
|
Schmidlin™
DB-N2T-500-EU |
63 cm | 500 mL/min. | >99.999% |
8257.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17778899
|
Schmidlin™
DB-N2T-750-EU |
63 cm | 750 mL/min. | >99.999% |
8482.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17788889
|
Schmidlin™
DB-N2T-1000-EU |
63 cm | 1000 mL/min. | >99.999% |
8828.19€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17718899
|
Schmidlin™
DB-N2T-2000-EU |
41 cm | 2000 mL/min. | >99.999% |
9866.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17738899
|
Schmidlin™
DB-N2T-4000-EU |
63 cm | 4000 mL/min. | >99% |
8894.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: up to +99.999%
- Pressure: up to 5 barg (75 psig)
- Ideal for all GC applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Especificaciones
49 cm | |
5 bar | |
140 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |
35°C | |
55 in. | |
Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. | |
12 W |