Learn More
Epredia™ Hojas de cuchilla para micrótomos desechables de perfil alto HP35n Ultra
Código de producto. 15329304 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Hoja de cuchilla de perfil alto
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 15329304
Marca: Epredia™ 3151735
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las hojas de cuchilla para micrótomos desechables de perfil alto Epredia™ HP35n Ultra son adecuadas para los tejidos rutinarios cuando el usuario está habituado a trabajar con hojas sin revestimiento.
Las hojas desechables para micrótomo Thermo Scientific™ HP-35n de perfil ultra alto son adecuadas para tejidos de rutina cuando el usuario está acostumbrado a trabajar con hojas de cuchilla sin revestimiento.
  • Ultra de perfil alto
  • Sin revestimiento
  • Máxima durabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Hoja de cuchilla de perfil alto
Perfil Alto
Para utilizar con (equipo) criostato
Desechables
Recubrimiento Ninguno
Ángulo de corte 35°