Learn More
SCAT Kits básicos HPLC - Suministro, V2.0
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tipo:
Kit 1 de inicio HPLC
Kit 2 de inicio HPLC
Kit 3 de inicio HPLC
Kit de residuos de disolventes
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 4
Descripción
- Calidad de marca original del fabricante de primera calidad SCAT
- Equipo de extracción inicial que se puede utilizar con todos los sistemas HPLC comunes
- Kit de inicio que consta de SCAT SafetyCaps, tapones ciegos, accesorios y válvulas de aire para el suministro de sistemas de HPLC
- Todos los componentes del conjunto se pueden volver a pedir por separado
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cualquier sistema de HPLC |
| Incluye | 4 SafetyCaps II (307909), 4 tapones ciegos, 8 accesorios de 1,6/2,3/3,2 mm, 4 válvulas de aire (317010) |
| Tamaño de rosca | GL45 |
| Para utilizar con (aplicación) | Suministro de sistemas de HPLC |
| Tipo | Kit 2 de inicio HPLC |