Learn More
SCAT Kits básicos HPLC - Suministro, V2.0
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tipo:
Kit 1 de inicio HPLC
Kit 2 de inicio HPLC
Kit 3 de inicio HPLC
Kit de residuos de disolventes
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 4
Descripción
- Calidad de marca original del fabricante de primera calidad SCAT
- Equipo de extracción inicial que se puede utilizar con todos los sistemas HPLC comunes
- Kit de inicio que consta de SCAT SafetyCaps, tapones ciegos, accesorios y válvulas de aire para el suministro de sistemas de HPLC
- Todos los componentes del conjunto se pueden volver a pedir por separado
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | HPLC Starter Kit 4: 4 x Safety Cap IV, GL45, 4 x air valve, 4 x change indicator, 16 x PFA fitting 1.6 mm OD, green, 16 x PFA fitting 2.3 mm OD, violet, 16 x PFA fitting 3.2 mm OD, blue, 12 x PFA blind plugs, 4 x labelling field |
| Material | PTFE |
| Tamaño de rosca | GL45 |
| Tipo | Kit de residuos de disolventes |
| Cantidad | 4 Pk. |