Learn More
SCAT Kits básicos HPLC - Suministro, V2.0
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tipo:
Kit 1 de inicio HPLC
Kit 2 de inicio HPLC
Kit 3 de inicio HPLC
Kit de residuos de disolventes
Unit Size:
1 set
paquete de 4
Description
- Calidad de marca original del fabricante de primera calidad SCAT
- Equipo de extracción inicial que se puede utilizar con todos los sistemas HPLC comunes
- Kit de inicio que consta de SCAT SafetyCaps, tapones ciegos, accesorios y válvulas de aire para el suministro de sistemas de HPLC
- Todos los componentes del conjunto se pueden volver a pedir por separado
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Specifications
Specifications
| Incluye | HPLC Starter Kit 6: 4 x Safety Cap VI, GL45, 4 x air valve, 4 x change indicator, 24 x PFA fitting 1.6 mm OD, green, 24 x PFA fitting 2.3 mm OD, violet, 24 x PFA fitting 3.2 mm OD, blue, 20 x PFA blind plugs, 4 x labelling field |
| Material | PTFE |
| Tamaño de rosca | GL45 |
| Tipo | Kit de residuos de disolventes |
| Cantidad | 4 Pk. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction