Learn More
SCAT Juegos de suministros de HPLC, V2.0
Los juegos de suministros de HPLC, V2.0 del fabricante SCAT son combinaciones de equipos para el suministro libre de contaminación de sistemas de HPLC con disolventes. Los juegos constan de un frasco de laboratorio con rosca GL 45, un SafetyCap SCAT, así como capilares, filtros de aspiración y válvulas de aire.
Marca: SCAT 307303
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
- SafetyCaps del fabricante de primera calidad SCAT
- Frascos de laboratorio
- Precio atractivo en comparación con la compra única
- Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Especificaciones
Transparente | |
1 SafetyCap I GL45, 1 frasco de laboratorio de 1000 ml redondo de vidrio transparente y 2 capilares de 1,5 m de 3,2 mm de D.E., 2 filtros de aspiración de PTFE y válvula de aire (317010) | |
Juego II |
Cualquier sistema de HPLC | |
GL45 | |
Juego de suministros de HPLC II, V2.0: 1 tapón de seguridad II GL45, 1 frasco de laboratorio de 1000 ml redondo de vidrio transparente y 2 capilares de 1,5 m de 3,2 mm de D.E., 2 filtros de aspiración de PTFE y válvula de aire (317010) |