Learn More
SCAT Juegos de suministros de HPLC, V2.0
Los juegos de suministros de HPLC, V2.0 del fabricante SCAT son combinaciones de equipos para el suministro libre de contaminación de sistemas de HPLC con disolventes. Los juegos constan de un frasco de laboratorio con rosca GL 45, un SafetyCap SCAT, así como capilares, filtros de aspiración y válvulas de aire.
Marca: SCAT 307347
149.76 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.78000kg
Descripción
- Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
- SafetyCaps del fabricante de primera calidad SCAT
- Frascos de laboratorio
- Precio atractivo en comparación con la compra única
- Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Especificaciones
1 SafetyCap I GL45, 1 frasco de laboratorio de 1000 ml Youtility de vidrio transparente y 3 capilares de 1,5 m de 3,2 mm de D.E., 3 filtros de aspiración de PTFE y válvula de aire (317010) | |
Transparente | |
GL45 |
Juego III | |
Cualquier sistema de HPLC | |
1 juego de suministros de HPLC III, V2.0, 1 tapón de seguridad III GL45, 1 frasco de laboratorio de 1000 ml Youtility de vidrio transparente y 3 capilares de 1,5 m de 3,2 mm de D.E., 3 filtros de aspiración de PTFE y válvula de aire (317010) |