Learn More
SCAT™ HPLC Supply and Waste Set, V2.0, Suitable for All HPLC Systems
The all-round carefree package suitable for all HPLC and UHPLC systems.
Marca: SCAT™ 307338
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Protege el sistema de la contaminación
- Mantiene estables las mezclas de disolventes
- Materiales de alto rendimiento con excelente resistencia química
El juego de seguridad conecta los tubos de forma segura y bloquea los vapores peligrosos. Las válvulas de aire y los filtros de escape proporcionan una compensación de presión segura sin presión excesiva o insuficiente en frascos de disolvente y recipientes de residuos
Especificaciones
Liquid Chromatography | |
4 x Safety Cap III, GL45, 8 x air valve, 1 x Safety Waste Cap, GL45, 1 x Exhaust filter L, V3.0, with splash guard and change indicator, service life 12 months, 1 x 5 litre canister, PE-HD, 4 x Laboratory bottle DURAN, GL45, 1000 ml, clear glass and round, with cap and pouring ring , 5 x PFA-fitting with integrated ferrule, 2.3 mm OD, violet, 5 x PFA fitting with integrated ferrule, 1.6 mm OD, green, 10 x PFA fitting with integrated ferrule, 3.2 mm OD, blue, 10 x PFA blind plug, 2 x connector, straight, 6 - 8 mm ID, 1 x connector, curved, 5.0 - 11.5mm ID, 1 x connector, angled, 9.5 - 10 mm ID | |
Sistema de recogida de disolventes completo |
Any HPLC System | |
4 | |
HPLC Supply and Disposal Set (12 Month), Non-Electrostatic Conductive |