Learn More
Cole-Parmer™ Filtros de jeringas de HPLC
Filtros de jeringa de alta calidad y precio económico.
Marca:  Cole-Parmer™ 32816-08
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11878651
  • 353.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estos filtros de jeringa no estériles se han probado para determinar las propiedades físicas y los extraíbles detectables por UV.
  • Cada unidad cuenta con un Luer-Lok™ hembra; conector de salida y entrada macho luer deslizante y carcasa de polipropileno de baja extracción resistente a disolventes.
  • Elija entre las membranas disponibles con un prefiltro de vidrio sin ligante de 1 μm para muestras de alto contenido de sólidos.
  • Todos los filtros de jeringa son esterilizables en autoclave.
  • El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos.
Especificaciones
Especificaciones
Filtros de jeringa para HPLC, no estériles, nailon, 0,2 μm de poro, 30 mm de diám
Nailon
90 psi
de 100 °C
Membrana: 30 mm
100/paq.
212 °F