Learn More
SCAT™ Juegos de residuos de HPLC, V2.0
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
5 L
10 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Tamaño de rosca:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N.º de puertos:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
missing translation for 'unitSize'
1 set
cada uno
Description
Todos los juegos constan de un recipiente y un SafetyCap original de SCAT con filtro de escape, así como accesorios, tapones ciegos y un conector para tubos.
- Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
- Tapones de seguridad del fabricante de primera calidad SCAT
- Recipientes de seguridad hechos de material HDPE o PP
- Precio atractivo en comparación con la compra única
- Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | HPLC Systems |
| Tipo | Juego 20 |
| Canales de disolventes | 6 |
| Material | UN-X HDPE |
| Incluye | 1 tapón universal de seguridad para residuos S60/61, 3 x 1,6/2,3/3,2 mm de diámetro exterior, 3 tapones ciegos de PFA, 3 x de 5,0 a 11,5 mm de diámetro interior, 3 tapones ciegos de PTFE y conector para filtro de escape (SC307500), 1 recipiente de 5 l, S60/61, PE-HD, con aprobación UN-X (108227), 1 filtro de escape S, V3.0 (410534) |
| Tamaño de rosca | S60/61 |
| Capacidad (métrico) | 5 l |
| N.º de puertos | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction