Learn More
SCAT™ Juegos de residuos de HPLC, V2.0
Código de producto. 17818733 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
5 L
10 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Tamaño de rosca:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N.º de puertos:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 17818733
Marca: SCAT™ 307355
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los juegos de residuos de HPLC, V2.0 son combinaciones económicas para la eliminación limpia y segura de residuos líquidos de laboratorio mediante sistemas de HPLC u otros instrumentos analíticos.
SCAT™ offers a complete system for safe supply and disposal of solvents in analytics. All products are compatible across generations and perfectly matched to each other.
  • Customized system with high-quality set components
  • Safety canisters made of HDPE or polypropylene material
  • Attractive price compared to single purchase
  • Ready to use, no further components necessary
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) HPLC Systems
Tipo Set 4
Canales de disolventes 3
Material HDPE
Incluye Safety Waste Cap, 2 x 2.3 mm OD PFA Fittings, 2 x 3.2 mm OD PFA Fittings, Tube Connector (5 to 11.5 mm ID), GL14 Connection for Exhaust Filter, 12 L Canister (S60/61), Exhaust Filter M with Splash Guard and Change Indicator
Color White
Tamaño de rosca S60/61
Capacidad (métrico) 12 L
N.º de puertos 3 (2 Capillary, 1 Tubing)