Learn More
SCAT™ Juegos de residuos de HPLC, V2.0
Los juegos de residuos de HPLC, V2.0 son combinaciones económicas para la eliminación limpia y segura de residuos líquidos de laboratorio mediante sistemas de HPLC u otros instrumentos analíticos.
Marca:  SCAT™ 307368
175.76 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17825704
  • 239.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Todos los juegos constan de un recipiente y un SafetyCap original de SCAT con filtro de escape, así como accesorios, tapones ciegos y un conector para tubos.
  • Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
  • Tapones de seguridad del fabricante de primera calidad SCAT
  • Recipientes de seguridad hechos de material HDPE o PP
  • Precio atractivo en comparación con la compra única
  • Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de seguridad para residuos, S55, 2 x racor PFA 2,3 mm DE, 2 x racor PFA 3,2 mm DE, 1 x Conector de tubo PP 5 - 11,5 mm ID, 1 x conexión GL14 para filtro de escape, 1 x bidón, S55, 5 L, PE-HD, UN-X, 1 x filtro de escape S, con protección contra salpicaduras e indicador de cambio
Sistemas HPLC
S55
5 L
Juego 7