Learn More
SCAT™ Juegos de residuos de HPLC, V2.0
Código de producto. 17875714 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
5 L
10 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Tamaño de rosca:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N.º de puertos:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 17875714
Marca: SCAT™ 307371
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los juegos de residuos de HPLC, V2.0 son combinaciones económicas para la eliminación limpia y segura de residuos líquidos de laboratorio mediante sistemas de HPLC u otros instrumentos analíticos.
Todos los juegos constan de un recipiente y un SafetyCap original de SCAT con filtro de escape, así como accesorios, tapones ciegos y un conector para tubos.
  • Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
  • Tapones de seguridad del fabricante de primera calidad SCAT
  • Recipientes de seguridad hechos de material HDPE o PP
  • Precio atractivo en comparación con la compra única
  • Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Sistemas HPLC
Tipo Juego 11
Canales de disolventes 3
Material UN-X HDPE
Incluye Tapa de seguridad para residuos, S60/61, 2 x racor PFA 2,3 mm DE, 2 x racor PFA 3,2 mm DE, 1 x Conector de tubo PP 5 - 11,5 mm ID, 1 x conexión GL14 para filtro de escape, 1 x bidón, S60/61, 5 L, PE-HD, UN-X, 1 x filtro de escape S, con protección contra salpicaduras e indicador de cambio
Color White
Tamaño de rosca S60/61
Capacidad (métrico) 5 L
N.º de puertos 3 (2 Capillary, 1 Tubing)