Learn More
Cytiva Equipo de empaquetamiento HR 16 de fluorocaucho/fluoroplástico/fluerocaucho/EPDM/vidrio de borosilicato
Código de producto. 10851601 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10851601 75 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10851601
Marca: Cytiva 18144201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para el empaquetamiento eficiente de columnas de alta resolución (HR) Cytiva
El Equipo de empaquetamiento HR 16 está diseñado para el empaquetamiento eficaz de columnas Cytiva de alta resolución (HR) con un diámetro 16 mm. El conector de 16/16 conecta la columna HR16 con el depósito de empaquetamiento (un tubo cromatográfico HR 16/30). El tubo con reborde añadido previamente está conectado a la pieza interior de cierre. El tubo cromatográfico se sella contra la pieza interior de cierre y la funda protectora se mantiene en su posición gracias al conector 16/16 y la pieza exterior de cierre. Los materiales del empaquetamiento son el fluoroplástico, el fluorocaucho y el vidrio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo Equipo de empaquetamiento
Altura (métrico) 30 cm
Material Vidrio de borosilicato/EPDM/fluoroplástico/fluorocaucho
Capacidad (métrico) 75 ml
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Incluye 1 Tubo cromatográfico HR 16/30, 1 conector 16/16 con juntas tóricas, 1 pieza interior de cierre con junta tórica, 1 pieza exterior de cierre, 1 funda protectora HR 16/30 con juntas tóricas, 1 tubo de 40 cm con reborde añadido y 1 llave
Presión de funcionamiento 30bar
Tipo de columna HR 16
Cantidad 1/pack
Para utilizar con (equipo) HR 16 columnas
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.