Learn More
Abnova™ HRASLS3 Recombinant Protein
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH01387
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 11145
Peso molecular 43.5
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16156252
Ver documentos
Abnova™
H00011145-P01.10ug
10 μg
344.00€
10 microgramos
16166252
Ver documentos
Abnova™
H00011145-P01.25ug
25 μg
521.00€
25 microgramos
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH01387
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
43.5
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PLA2G16
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
11145
HRASLS3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MRAPIPEPKPGDLIEIFRPFYRHWAIYVGDGYVVHLAPPSEVAGAGAASVMSALTDKAIVKKELLYDVAGSDKYQVNNKHDDKYSPLPCSKIIQRAEELVGQEVLYKLTSENCEHFVNELRYGVARSDQVRDVIIAASVAGMGLAAMSLIGVMFSRNKRQKQ
AdPLA/H-REV107-1/HRASLS3/HREV107/HREV107-3/MGC118754
PLA2G16