Learn More
IKA™ HS 260 Control NOL
Compact, flat shaker with the ideal swivel motion for a maximum shaking weight of 7.5 kg.
Marca:  IKA™ 0004278600
Detalles adicionales : Peso : 8.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16298191
  • 3705.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ajuste electrónico de velocidad y temporizador
  • La pantalla digital permite leer la velocidad, la función de temporizador y los modos de funcionamiento
  • Reloj de conmutación de hora electrónico: 0 a 9 horas 59 min o funcionamiento continuo (sin fin)
  • Todas las funciones se pueden controlar y documentar con software labworldsoft™
  • Versión especial con sentido de giro inverso bajo demanda
  • Amplia gama de combinaciones de accesorios que permite el uso de casi todas las formas y tamaños de recipientes
Especificaciones
Especificaciones
De 10 a 300 r. p. m.
De 5 °C a 50 °C
Enchufe europeo
420 x 360 x 100 mm
De 1 a 599 min
De 100 a 120 V, de 220 a 240 V
Agitador con movimiento oscilante
50/60 Hz
LCD