Learn More
IKA™ Agitador horizontal digital HS 501
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diámetro orbital de 30 mm
- Ideal para todos recipientes apoyados, por ejemplo, embudos de separación
- Funcionamiento continuo (sin fin) incluso bajo cargas extremas
- Función de temporizador
- Los archivos adjuntos no están incluidos, por favor, pénganlos por separado
- Interfaz USB y RS 232 integrada
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad portante (métrico) | 15 kg |
| Intervalo de velocidad | De 0 a 300 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W |
| Vataje | 74 W |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 505 x 120 x 585 mm |
| Peso (métrico) | 26 kg |
| Modelo | HS 501 Digital |
| Pantalla | LED de siete segmentos |
| Mostrar más |