Learn More
Velp Scientifica™ Agitador con placa calefactora cerámica analógica HSC
El agitador con placas calefactoras cerámicas analógicas Velp Scientifica HSC es un agitador con placas calefactoras analógicas seguro y potente para aplicaciones que no requieren un control preciso de la temperatura del medio. Excelente solución para laboratorios académicos, químicos, biológicos y farmacéuticos en escuelas y universidades.
Marca: Velp Scientifica™ F20500552
416.29 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.97000kg
Descripción
Solución de nivel básico
- La tecnología de placa calefactora garantiza la homogeneidad de la temperatura desde la temperatura ambiente hasta los 400°C.
- El motor potente agita hasta 15 l de volumen (H2O) de 50 a 1300 rpm
- Indicadores de agitación y calentamiento
Seguro y resistente
- La parte superior de cerámica de alta calidad y la estructura del tecnopolímero garantizan una resistencia excelente a los productos químicos
- Ranura dedicada para proteger los componentes electrónicos
Especificaciones
Cerámica | |
Mensaje de seguridad de superficie caliente | |
Tecnopolímero | |
Analógico | |
De temperatura ambiente a 400 °C | |
3,2 kg | |
Cuadrada | |
Estilo UE | |
15 L | |
25 meses | |
Declaración de conformidad CE; declaración de conformidad del Reino Unido; certificado BC; certificado cNEMKOus |
230 V | |
3,7 kg | |
800 W | |
7 x 7 in | |
50/60 Hz | |
Agitador de placas calefactoras | |
25 kg | |
1 | |
De 50 a 1300 rpm | |
344 x 203 x 94 mm | |
LED |