Learn More
Trajan™ Septos GC HT
Código de producto. p-8010106
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
9,5 mm
11 mm
17 mm
Cantidad:
100/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. 12975721
Marca: Trajan™ 041898
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los septos HT para GC están optimizados para altas temperaturas y bajo sangrado
  • Septos optimizados para altas temperaturas y bajo sangrado
  • Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
  • No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 400 °C (330 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
Tipo Septos GC HT
Diámetro exterior (métrico) 11 mm
Temperatura máx. (métrico) 400 °C
Material Silicona BTO
Cantidad 25/paq.