Learn More
Electrothermal™ Cintas de calentamiento de fibra de vidrio de la serie HT9
Código de producto. p-7083397
Click to view available options
Longitud (métrico):
61 cm
122 cm
183 cm
244 cm
366 cm
488 cm
732 cm
Vataje:
100 W
200 W
300 W
400 W
600 W
800 W
1200 W
Tamaño de la unidad:
12 pies
cada uno
Código de producto. 11572734
Marca: Electrothermal™ 3622000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Provides heat for columns, pipes, valves and transfer lines, especially when these applications need to be observed. Electrothermal™ HT9 Series Glass Fibre Heating Tapes can be applied to metal pipes as well as glassware.
Proporciona calor para columnas, tuberías, válvulas y líneas de transferencia, especialmente cuando es necesario observar estas aplicaciones.Las cintas de calentamiento de fibra de vidrio de la serie HT9 Electrothemal™ se pueden aplicar a tuberías de metal, así como a material de vidrio.
  • Construido con un elemento enrollado en un núcleo de fibra de vidrio y cubierto en una funda exterior de fibra de vidrio trenzada y un cable de tierra trenzado debajo de la funda exterior.
  • Disponible en diferentes longitudes para acomodar una amplia gama de temperaturas hasta 450 °C.
  • Se recomienda el uso de un controlador de energía o temperatura. (Los controladores requieren cableado duro a la cinta de calentamiento: ver descargas para instrucciones).
  • Recomendado para aplicaciones de alto vataje
  • El cordón está en espiral alrededor del tubo que se calienta para dar una concentración de potencia de carga superficial de hasta 0,62 W/cm²
  • Carga lineal: 164 W/m
  • Cable flexible aislado sin calentar en cada extremo (9 cm)
  • Anchura aproximada de 25 mm
  • Solo para usar en condiciones secas.
  • Se recomienda el uso de un controlador MC227 d 1 vía, un controlador MC228X1 de 1 vía o un controlador digital MC810B.
Especificaciones
Longitud (métrico) 61 cm
Tensión 230 V
Vataje 100 W
Anchura (métrico) 25 mm
Temperatura (métrico) 450 °C