Learn More
Tango™ HTR2A-bla U2OS DA Assay Kit
El kit de ensayo Tango™ HTR2A-bla U2OS DA contiene el receptor de serotonina tipo 2A (HTR2A) humano vinculado a un sitio de proteasas TEV.
Marca: Invitrogen K1613
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Símbolo de gen: HTR2A
- Número de acceso: NM_000621.2
- Cola citoplasmática: Cola de AVPR2 GPCR
- Estado de la población: Origen del clon unicelular
- Incluye: Células Tango™ HTR2A-bla U2OS DA, kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 µg, solución D, protocolo de ensayo Tango™ HTR2A-bla U2OS DA, protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, certificado de análisis
- Las células Tango™ HTR2A-bla U2OS DA contienen el receptor de serotonina tipo 2A (HTR2A) humano vinculado a un sitio de proteasas TEV y un factor de transcripción Gal4-VP16 integrado de forma estable en la línea celular parental Tango™ GPCR-bla U2OS. Esta línea celular parental expresa de manera estable una proteína de fusión de la proteasa arrestina beta⁄TEV y el gen indicador de la beta lactamasa (bla) bajo el control de un elemento de respuesta UAS.
- Las células Tango™ HTR2A-bla U2OS DA se han validado funcionalmente para el factor Z' y concentraciones EC50 de ligandos establecidos. Además, las células Tango™ HTR2A-bla U2OS DA se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación para cada producto. A las células de división detenida se les detiene irreversiblemente la división utilizando un tratamiento de dosis bajas de mitomicina C, y no presentan toxicidad aparente ni cambios en la transducción de señales celulares.
Especificaciones
NM_000621.2 | |
Células de división detenida | |
Cola de AVPR2 GPCR | |
HTR2A | |
GeneBLAzer™ | |
1 kit | |
BLA (betalactamasa) | |
Kit de ensayo HTR2A-bla U2OS DA | |
Tango™ |
Selección de arrestina beta basada en células | |
Kit de ensayo K1613 Tango™ HTR2A-bla U2OS DA Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar en 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ HTR2A-bla U2OS DA • Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, 70 µg • Solución D • Protocolo de ensayo Tango™ HTR2A-bla U2OS DA • Protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G • Certificado de análisis Las células Tango™ HTR2A-bla U2OS DA se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Fluorescente | |
Origen del clon unicelular | |
GPCR (receptores acoplados a proteína G) | |
Punto final | |
HTR2A | |
U2OS | |
GPCR |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.