missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para aminopeptidasa N/ANPEP humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
La CD13 (ANPEP) es una ectopeptidasa transmembrana de tipo II de 150-170 kDa que se expresa en varios tipos de células. La CD13 es una metaloproteasa que cataliza preferentemente la eliminación de aminoácidos neutros de péptidos pequeños, activando o inactivando así los péptidos bioactivos. La CD13 también tiene un papel en la degradación de la matriz extracelular, el procesamiento de antígenos y la transducción de señales, es importante en las respuestas inflamatorias, regula el contacto intercelular, la motilidad celular y la vascularización. La CD13 se expresa en los granulocitos, los monocitos y las células leucémicas mieloides, y está implicada en la protección de las células leucémicas contra la apoptosis y su expresión se asocia a un mal pronóstico de los carcinomas. La CD13 funciona como una enzima aminopeptidasa y también es un receptor alfa para los coronavirus.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P15144 |
| Intervalo del ensayo | De 0,041 a 10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,041 ng/ml |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 290 |
| Símbolo de gen | ANPEP |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido