Learn More
Invitrogen™ Human Annexin A1 ELISA Kit
Código de producto. p-7219518
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17175089
Marca: Invitrogen™ EH31RBX5
ELISA
Human Annexin A1 quantitates human Annexin A1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Annexin A1.
La anexina I pertenece a una familia de proteínas de unión a fosfolípidos dependientes de Ca (2+) que se localizan preferentemente en la cara citosólica de la membrana plasmática. La anexina I tiene una masa molecular de 40 kDa, con actividad inhibidora de la fosfolipasa A2. Dado que la fosfolipasa A2 es necesaria para la biosíntesis de los potentes mediadores de la inflamación, las prostaglandinas y los leucotrienos, la anexina I puede tener una potencial actividad antiinflamatoria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Anexina 1 (p35) (lipocortina 1); anexina A1; anexina I; anexina I (lipocortina I); anexina-1; Anx1; Anx-1; Anxa1; Anx-A1; C430014K04Rik; Calpactina II; Calpactina-2; Cromobindina-9; lipocortina 1; lipocortina I; LPC1; Lpc-1; p35; proteína inhibidora de la fosfolipasa A2; RP11-71A24.1
Intervalo del ensayo De 1,64 a 400 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,6 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P04083
Símbolo de gen ANXA1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Anexina A1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min