missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human AP3B1 Partial ORF (NP_003655, 995 a.a. - 1094 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003655 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8546 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16178785
|
Abnova™
H00008546-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16168785
|
Abnova™
H00008546-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein that may play a role in organelle biogenesis associated with melanosomes, platelet dense granules, and lysosomes. The encoded protein is part of the heterotetrameric AP-3 protein complex which interacts with the scaffolding protein clathrin. Mutations in this gene are associated with Hermansky-Pudlak syndrome type 2. [provided by RefSeq]
Sequence: KEQGVLTGMNETSAVIIAAPQNFTPSVIFQKVVNVANVGAVPSGQDNIHRFAAKTVHSGSLMLVTVELKEGSTAQLIINTEKTVIGSVLLRELKPVLSQGEspecificaciones
NP_003655 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ADTB3/ADTB3A/HPS/HPS2/PE | |
AP3B1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8546 | |
AP3B1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KEQGVLTGMNETSAVIIAAPQNFTPSVIFQKVVNVANVGAVPSGQDNIHRFAAKTVHSGSLMLVTVELKEGSTAQLIINTEKTVIGSVLLRELKPVLSQG | |
RUO | |
AP3B1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |