missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human APP/Protease Nexin II (Research Grade Aducanumab Biosimilar) Antibody, R&D Systems™

Código de producto. p-7163479
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18711767 25 μg 25 microgramos
18723477 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18711767

Marca: R&D Systems MAB9710SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

APP Monoclonal specifically detects APP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APP
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Hu15
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 μg/106 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alias de gen Amyloid beta, amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 2, amyloid beta A4 precursor protein-binding family B member 2, Amyloid beta precursor protein, APP, beta Amyloid, Protease Nexin II
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human APP/Protease Nexin II
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 351
Especificidad de la prueba Detects human APP/Protease Nexin II based on Aducanumab therapeutic antibody. This non-therapeutic antibody uses the same variable region sequence as the therapeutic antibody Aducanumab. This product is for research use only.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.