Learn More
Applied Biosystems™ Human B2M (Beta-2-Microglobulin) Endogenous Control (VIC™/MGB probe, primer limited)
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
2500 reactions
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El control endógeno (sonda de VIC™⁄MGB, cebador limitado) de la B2M (beta-2-microglobulina) humana de Applied Biosystems™ está concebido como un control endógeno. Permite la cuantificación relativa de la expresión génica en muestras de ADNc cuando se usa con otros ensayos de expresión génica. La sonda está etiquetada con un tinte VIC™; las MGB y los primers están limitados. Puede utilizarse para reacciones de PCR multiplex o singleplex. El control endógeno está diseñado para su uso con ensayos de expresión génica TaqMan™ inventariados y sin inventariar, ensayos personalizados de expresión génica TaqMan™ personalizados o cebadores y sondas TaqMan™ personalizados.
Detalles del ensayo:
Símbolo de gen: B2M
RefSeq: NM_004048.2
Ubicación del exón de la sonda: 2-3
Tamaño del amplicón: 75
ID de ensayo TaqMan Correspondiente: Hs99999907_m1
Controles endógenos TaqMan™
Utilice los controles endógenos TaqMan™ como controles para cuantificar la expresión génica y olvídese de pasar meses diseñando el ensayo, preparando formulaciones y realizando pruebas. Esta cómoda colección de conjuntos de sondas y cebadores prediseñados le permite normalizar la cantidad de ARN o ADN de la muestra en una reacción.
Solución completa para la expresión génica cuantitativa
¿Tiene dificultades para decidir qué controles utilizar para cuantificar la expresión, incluso con información detallada sobre los sistemas biológicos? Ahora, con los controles endógenos TaqMan™, puede evitar todo el ensayo y error de seleccionar controles para los genes humanos, de ratón, de rata y eucarióticos más comunes.
Fácil de usar
A todos los componentes de los controles endógenos TaqMan™ se les realizan pruebas de control de calidad, se formulan en una sola mezcla 20X y se prueban funcionalmente. Los controles no solo son fáciles de utilizar, sino que también son totalmente compatibles con las condiciones universales para el RT-PCR de dos etapas. Simplemente añada la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ (con o sin AmpErase™ UNG) y su muestra de ADNc para generar datos de expresión génica sensibles, reproducibles y verdaderamente cuantitativos en los equipos de Applied Biosystems, incluido 7900HT, 7300, PCR en tiempo real 7500 y los sistemas de detección de secuencias 7000 y 7700 de Applied Biosystems.
Oferta flexible
Fabricamos cada control endógeno usando nuestra probada química de 5' nucleasa. Para obtener la máxima flexibilidad, puede elegir entre dos tintes marcadores y dos desactivadores:
Una sonda de MGB TaqMan™ marcada con tinte FAM™ (250 nM, concentración final) y dos cebadores de PCR sin etiquetar (900 nM cada uno)
Una sonda de MGB TaqMan™ marcada con tinte VIC™ (250 nM, concentración final) y dos cebadores de PCR sin etiquetar (150 nM cada uno, cebador limitado)
Una sonda TAMRA™ marcada con tinte VIC™ (250 nM, concentración final) y dos cebadores de PCR sin etiquetar (150 nM cada uno, cebador limitado)
Selección del control endógeno correcto
Los controles endógenos pueden normalizar los niveles de expresión de los genes objetivo mediante la corrección de las diferencias en la cantidad de ADNc que se carga en los pocillos de reacción de PCR. Para obtener los mejores resultados, compruebe que el control endógeno se expresa de forma uniforme en el conjunto de muestras que se va a probar. La expresión del control endógeno debe ser uniforme en todas las muestras del estudio. Para multiplexing, asegúrese de que el nivel de expresión génica del control endógeno sea mayor que el del objetivo.
PCR multiplex frente a singleplex
Todos los controles endógenos TaqMan™ que contienen sondas etiquetadas con el colorante marcador VIC™ son de cebador limitado. Esto permite el multiplexing de los controles endógenos TaqMan™ con los ensayos de expresión de los genes objetivo, siempre que el gen de control se exprese más abundantemente que el gen objetivo. Todos los controles endógenos TaqMan™ que contienen sondas etiquetadas con el colorante marcador FAM™ no tienen límite de cebador y no están concebidos para multiplexing.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Detalles del ensayo:
Símbolo de gen: B2M
RefSeq: NM_004048.2
Ubicación del exón de la sonda: 2-3
Tamaño del amplicón: 75
ID de ensayo TaqMan Correspondiente: Hs99999907_m1
Controles endógenos TaqMan™
Utilice los controles endógenos TaqMan™ como controles para cuantificar la expresión génica y olvídese de pasar meses diseñando el ensayo, preparando formulaciones y realizando pruebas. Esta cómoda colección de conjuntos de sondas y cebadores prediseñados le permite normalizar la cantidad de ARN o ADN de la muestra en una reacción.
Solución completa para la expresión génica cuantitativa
¿Tiene dificultades para decidir qué controles utilizar para cuantificar la expresión, incluso con información detallada sobre los sistemas biológicos? Ahora, con los controles endógenos TaqMan™, puede evitar todo el ensayo y error de seleccionar controles para los genes humanos, de ratón, de rata y eucarióticos más comunes.
Fácil de usar
A todos los componentes de los controles endógenos TaqMan™ se les realizan pruebas de control de calidad, se formulan en una sola mezcla 20X y se prueban funcionalmente. Los controles no solo son fáciles de utilizar, sino que también son totalmente compatibles con las condiciones universales para el RT-PCR de dos etapas. Simplemente añada la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ (con o sin AmpErase™ UNG) y su muestra de ADNc para generar datos de expresión génica sensibles, reproducibles y verdaderamente cuantitativos en los equipos de Applied Biosystems, incluido 7900HT, 7300, PCR en tiempo real 7500 y los sistemas de detección de secuencias 7000 y 7700 de Applied Biosystems.
Oferta flexible
Fabricamos cada control endógeno usando nuestra probada química de 5' nucleasa. Para obtener la máxima flexibilidad, puede elegir entre dos tintes marcadores y dos desactivadores:
Selección del control endógeno correcto
Los controles endógenos pueden normalizar los niveles de expresión de los genes objetivo mediante la corrección de las diferencias en la cantidad de ADNc que se carga en los pocillos de reacción de PCR. Para obtener los mejores resultados, compruebe que el control endógeno se expresa de forma uniforme en el conjunto de muestras que se va a probar. La expresión del control endógeno debe ser uniforme en todas las muestras del estudio. Para multiplexing, asegúrese de que el nivel de expresión génica del control endógeno sea mayor que el del objetivo.
PCR multiplex frente a singleplex
Todos los controles endógenos TaqMan™ que contienen sondas etiquetadas con el colorante marcador VIC™ son de cebador limitado. Esto permite el multiplexing de los controles endógenos TaqMan™ con los ensayos de expresión de los genes objetivo, siempre que el gen de control se exprese más abundantemente que el gen objetivo. Todos los controles endógenos TaqMan™ que contienen sondas etiquetadas con el colorante marcador FAM™ no tienen límite de cebador y no están concebidos para multiplexing.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 20X |
| Número de acceso | NM_004048.2 |
| Tamaño del amplicón | 75 |
| Contenido y almacenamiento | Conjuntos de sondas de cebador de control |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Tubo |
| Método de PCR | RT-qPCR de 2 paso |
| Símbolo de gen | B2M. |
| Características ecológicas | Embalaje sostenible |
| Mostrar más |