Learn More
Invitrogen™ Human beta-Glucuronidase/GUSB ELISA Kit
Código de producto. p-7219651
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17105229
Marca: Invitrogen™ EH43RBX5
ELISA
Human beta-Glucuronidase/GUSB quantitates human beta-Glucuronidase/GUSB in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human beta-Glucuronidase/GUSB.
El gen GUSB codifica la beta-glucuronidasa (EC 3.2.1.31), una hidrolasa lisosomal implicada en la degradación gradual de los glicosaminoglicanos que contienen ácido glucurónico. Es una glucoproteína tetramérica compuesta de subunidades idénticas. El gen GUSB está mutado en mucopolisacaridosis tipo VII (MPS7; MIM 253220).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Ac2-223; deficiencia de almacenamiento adiposo; AI747421; asd; beta glucuronidasa; beta-D-glucuronidasa; beta-G1; beta-glucuronidasa; BG; g; glucuronidasa beta; glucuronidasa beta; Gur; Gus; GUSB; Gus-r; Gus-s; Gus-t; Gus-u; Gut; MPS7
Intervalo del ensayo De 0,18 a 40 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,18 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P08236
Símbolo de gen GUSB
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo GUSB
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min